Stampa…
m-Fenetidina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Etossianilina
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 437 EUR
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Fenetidina 95%
m-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 621-33-0