Stampa…
2-tert-Butylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butyl)aniline
OR911839-100G OR911839-25G
APOSOR911839-100GEA 263 EUR
APOSOR911839-100G APOSOR911839-25G
2-tert-Butylaniline 98%
2-tert-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130023
CAS Number: 6310-21-0