Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911837-1G
OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA
435
EUR
APOSOR911837-1G
APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09752651 CAS Number: 63237-84-3 |