Stampa…
2,3-Dimethylanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 180 EUR
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisole 95%
2,3-Dimethylanisole
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008376
CAS Number: 2944-49-2