Stampa…
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-6-(methylsulphonyl)benzothiazole
OR911813-100G OR911813-25G
APOSOR911813-100GEA 339 EUR
APOSOR911813-100G APOSOR911813-25G
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C8H8N2O2S2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 17557-67-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III