Stampa…
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Diazepan-5-one, Homopiperazin-5-one
OR9118-1G OR9118-250MG OR9118-5G
APOSOR9118-1GEA 90.2 EUR
APOSOR9118-1G APOSOR9118-250MG APOSOR9118-5G
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00766804
CAS Number: 34376-54-0