Stampa…
2,6-Quinolinediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, 2,6-Dihydroxyquinoline
OR911797-100G OR911797-25G
APOSOR911797-100GEA 205 EUR
APOSOR911797-100G APOSOR911797-25G
2,6-Quinolinediol 98%
2,6-Quinolinediol
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239446
CAS Number: 19315-93-6