Stampa…
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Amino-6-methoxyquinoline
OR911787-10G OR911787-1G OR911787-5G
APOSOR911787-10GEA 495 EUR
APOSOR911787-10G APOSOR911787-1G APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672902
CAS Number: 90-52-8