Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
OR911764-25G
OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA
108
EUR
APOSOR911764-25G
APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Peso molecolare: 229,2729 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094250 CAS Number: 52133-67-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |