Stampa…
2,3,6-Trichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911758-100G OR911758-25G
APOSOR911758-100GEA 319 EUR
APOSOR911758-100G APOSOR911758-25G
2,3,6-Trichloropyridine 98%
2,3,6-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463516
CAS Number: 6515-09-9