Stampa…
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
OR911756-1G OR911756-25G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 118 EUR
APOSOR911756-1G APOSOR911756-25G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844736
CAS Number: 30981-98-7