Stampa…
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911754-1G OR911754-25G OR911754-5G
APOSOR911754-1GEA 55.1 EUR
APOSOR911754-1G APOSOR911754-25G APOSOR911754-5G
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Formula: C₇H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012825
CAS Number: 92333-25-0