Stampa…
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911753-1G OR911753-25G OR911753-5G
APOSOR911753-1GEA 109 EUR
APOSOR911753-1G APOSOR911753-25G APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657567
CAS Number: 13566-48-8