Stampa…
3-Phenylpropionamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylpropanamide
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 401 EUR
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phenylpropionamide 98%
3-Phenylpropionamide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025535
CAS Number: 102-93-2