Stampa…
Boc-D-ABU-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR911736-100G OR911736-25G OR911736-5G
APOSOR911736-100GEA 173 EUR
APOSOR911736-100G APOSOR911736-25G APOSOR911736-5G
Boc-D-ABU-OH 97%
Boc-D-ABU-OH
Formula: C₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 203,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270335
CAS Number: 45121-22-0