Stampa…
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911726-100G OR911726-25G
APOSOR911726-100GEA 290 EUR
APOSOR911726-100G APOSOR911726-25G
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
1-Bromo-4-methoxybutane
Formula: C₅H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037102
CAS Number: 4457-67-4