Stampa…
3-Isochromanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
OR911720-100G OR911720-1KG OR911720-500G
APOSOR911720-100GEA 161 EUR
APOSOR911720-100G APOSOR911720-1KG APOSOR911720-500G
3-Isochromanone 98%
3-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043005
CAS Number: 4385-35-7