2,4-Dimethylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911716-1G
OR911716-5G
APOSOR911716-1GEA
102
EUR
APOSOR911716-1G
APOSOR911716-5G
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Formula:
C₁₁H₁₁N Peso molecolare: 157,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006760 CAS Number: 1198-37-4 |