3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G
OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA
144
EUR
APOSOR911683-100G
APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023872 CAS Number: 1130-32-1 |