Stampa…
7-Chloroisatin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloroindoline-2,3-dione, 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 7-Cloroindoline-2,3-dione
OR911682-100G OR911682-25G OR911682-5G
APOSOR911682-100GEA 539 EUR
APOSOR911682-100G APOSOR911682-25G APOSOR911682-5G
7-Chloroisatin 97%
7-Chloroisatin
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022796
CAS Number: 7477-63-6