Stampa…
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C/760mmHg
Densità: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671640
CAS Number: 4187-56-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II