Stampa…
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR911661-100G OR911661-500G
APOSOR911661-100GEA 147 EUR
APOSOR911661-100G APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,2 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C/760mmHg
Punto di fusione: 82…86 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006146
CAS Number: 1124-11-4