Stampa…
2-Methoxypyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911646-100G OR911646-500G
APOSOR911646-100GEA 94.5 EUR
APOSOR911646-100G APOSOR911646-500G
2-Methoxypyrazine 98%
2-Methoxypyrazine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006126
CAS Number: 3149-28-8