Stampa…
4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911637-1G OR911637-5G
APOSOR911637-1GEA 52.4 EUR
APOSOR911637-1G APOSOR911637-5G
4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Peso molecolare: 182,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192325
CAS Number: 16188-55-9