Stampa…
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR911625-25G OR911625-5G
APOSOR911625-25GEA 37.7 EUR
APOSOR911625-25G APOSOR911625-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18083704
CAS Number: 154970-45-3