Stampa…
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366503
CAS Number: 959577-68-5