Stampa…
Hinokitiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: beta-Thujaplicine, 2-Hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one
OR911593-1G OR911593-25G OR911593-5G
APOSOR911593-1GEA 125 EUR
APOSOR911593-1G APOSOR911593-25G APOSOR911593-5G
Hinokitiol 95%
Hinokitiol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059582
CAS Number: 499-44-5