Stampa…
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-100G OR911554-25G
APOSOR911554-100GEA 277 EUR
APOSOR911554-100G APOSOR911554-25G
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
3-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684191
CAS Number: 64407-07-4