Stampa…
7-Ethyl-3-indoleethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(7-Ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Ethyltryptophol, 7-Ethyl-3-(2-hydroxyethyl)indole, Etodolac impurity H
OR911544-1G OR911544-25G OR911544-5G
APOSOR911544-1GEA 102 EUR
APOSOR911544-1G APOSOR911544-25G APOSOR911544-5G
7-Ethyl-3-indoleethanol 95%
7-Ethyl-3-indoleethanol
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01718805
CAS Number: 41340-36-7