Stampa…
4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911543-100G OR911543-25G
APOSOR911543-100GEA 52.9 EUR
APOSOR911543-100G APOSOR911543-25G
4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
4-Methyl-5-vinylthiazole
Formula: C₆H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005337
CAS Number: 1759-28-0