Stampa…
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
OR911539-100G OR911539-25G OR911539-5G
APOSOR911539-100GEA 454 EUR
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G APOSOR911539-5G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,1467 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039520
CAS Number: 2411-83-8