Stampa…
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
OR911527-100G OR911527-25G
APOSOR911527-100GEA 270 EUR
APOSOR911527-100G APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,1733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017185
CAS Number: 2905-82-0