Stampa…
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
OR911524-100G OR911524-25G OR911524-500G
APOSOR911524-100GEA 401 EUR
APOSOR911524-100G APOSOR911524-25G APOSOR911524-500G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formula: C₉H₁₂N₂S
Peso molecolare: 180,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464119
CAS Number: 14222-60-7