(±)-3-Chloromandelic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
OR911512-100G
OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA
203
EUR
APOSOR911512-100G
APOSOR911512-25G
(±)-3-Chloromandelic acid 98%
(±)-3-Chloromandelic acid
Formula:
C₈H₇ClO₃ Peso molecolare: 186,59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00829409 CAS Number: 16273-37-3 |