Stampa…
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxycinchoninic Acid
OR911510-100G OR911510-500G
APOSOR911510-100GEA 104 EUR
APOSOR911510-100G APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023942
CAS Number: 15733-89-8