Stampa…
4-Chloroisatin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroindoline-2,3-dione
OR911509-100G OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA 200 EUR
APOSOR911509-100G APOSOR911509-25G
4-Chloroisatin 97%
4-Chloroisatin
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129178
CAS Number: 6344-05-4