Stampa…
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
OR911508-100G OR911508-25G
APOSOR911508-100GEA 273 EUR
APOSOR911508-100G APOSOR911508-25G
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004643
CAS Number: 620-24-6