Stampa…
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Peso molecolare: 189,18 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00106146
CAS Number: 59843-77-5