Stampa…
2-(Methylthio)pyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylthiopyrazine
OR911470-100G OR911470-25G
APOSOR911470-100GEA 97.4 EUR
APOSOR911470-100G APOSOR911470-25G
2-(Methylthio)pyrazine 98%
2-(Methylthio)pyrazine
Formula: C₅H₆N₂S
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041024
CAS Number: 21948-70-9