Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Mesitaldehyde
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 118 EUR
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C/760mmHg
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003341
CAS Number: 487-68-3