Stampa…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 394 EUR
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003340
CAS Number: 15764-16-6