Stampa…
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylanisaldehyde
OR911449-10G OR911449-1G OR911449-5G
APOSOR911449-10GEA 186 EUR
APOSOR911449-10G APOSOR911449-1G APOSOR911449-5G
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003339
CAS Number: 38998-17-3