2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911447-100G
OR911447-500G
APOSOR911447-100GEA
98.6
EUR
APOSOR911447-100G
APOSOR911447-500G
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Formula:
C₇H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044191 CAS Number: 823-36-9 |