D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-D-Tyr-OMe.HCl, H-D-Tyr-OMe·HCl
Formula:
C₁₀H₁₄ClNO₃ Peso molecolare: 231.676 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066124 CAS Number: 3728-20-9 |