Stampa…
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Carboxy-6-methyl-4-pyridone, 6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR911427-100G OR911427-1KG OR911427-500G
APOSOR911427-100GEA 72.7 EUR
APOSOR911427-100G APOSOR911427-1KG APOSOR911427-500G
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038153
CAS Number: 67367-33-3