Stampa…
α-Methylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 219 EUR
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylcinnamic acid 97%
α-Methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002652
CAS Number: 1199-77-5