Stampa…
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911420-1G
APOSOR911420-1GEA 287 EUR
APOSOR911420-1G
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
3-Methyl-2-oxovaleric acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002582
CAS Number: 1460-34-0