4-Butoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911417-100G
OR911417-25G
OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA
277
EUR
APOSOR911417-100G
APOSOR911417-25G
APOSOR911417-500G
4-Butoxybenzoic acid 98%
4-Butoxybenzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002546 CAS Number: 1498-96-0 |