Stampa…
1-Benzylhydantoin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione
OR911408-100G OR911408-250G OR911408-25G
APOSOR911408-100GEA 372 EUR
APOSOR911408-100G APOSOR911408-250G APOSOR911408-25G
1-Benzylhydantoin 95%
1-Benzylhydantoin
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,1986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466790
CAS Number: 6777-05-5