Stampa…
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR911397-100G OR911397-500G
APOSOR911397-100GEA 75.4 EUR
APOSOR911397-100G APOSOR911397-500G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037135
CAS Number: 71989-18-9